2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-[(3,4-Dichlorobenzyl)thio]-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR14104-1G OR14104-5G
APOSOR14104-1GEA 541 EUR
APOSOR14104-1G APOSOR14104-5G
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂N₂OS
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689685
CAS nummer: 924869-11-4