4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14117-1G OR14117-250MG OR14117-5G
APOSOR14117-1GEA 24.9 EUR
APOSOR14117-1G APOSOR14117-250MG APOSOR14117-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₅H₈N₂S
Smeltpunt: 66…69 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00462425
CAS nummer: 2289-75-0