Ethyl-1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14119-5G OR14119-10G OR14119-1G
APOSOR14119-5GEA 246 EUR
APOSOR14119-5G APOSOR14119-10G APOSOR14119-1G
Ethyl-1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06770676
CAS nummer: 879450-95-0