Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14130-10G OR14130-1G OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA 109 EUR
APOSOR14130-10G APOSOR14130-1G APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659667
CAS nummer: 536-25-4
EINECS: 208-627-3