Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14134-25G OR14134-5G OR14134-1G
APOSOR14134-25GEA 87.6 EUR
APOSOR14134-25G APOSOR14134-5G APOSOR14134-1G
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017093
CAS nummer: 63435-16-5