Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 176 EUR
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₃
Smeltpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689722
CAS nummer: 924862-18-0