Methyl-3-aminoisonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
OR14139-25G OR14139-5G OR14139-100G
APOSOR14139-25GEA 114 EUR
APOSOR14139-25G APOSOR14139-5G APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082535
CAS nummer: 55279-30-6