Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14142-1G OR14142-5G
APOSOR14142-1GEA 42.4 EUR
APOSOR14142-1G APOSOR14142-5G
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₈H₆BrNO₅
Smeltpunt: 131…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689690
CAS nummer: 40258-72-8