2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14143-1G OR14143-250MG OR14143-5G
APOSOR14143-1GEA 42.4 EUR
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG APOSOR14143-5G
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
Smeltpunt: 122…127 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03787060
CAS nummer: 60518-59-4