2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1415-1G OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA 0 EUR
APOSOR1415-1G APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₆H₁₆O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797505
CAS nummer: 94709-25-8