2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 29.2 EUR
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₅BCl₂O₃
Smeltpunt: 150…154 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06796322
CAS nummer: 1218790-87-4