4-Isopropoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14157-100G OR14157-25G OR14157-5G
APOSOR14157-100GEA 152 EUR
APOSOR14157-100G APOSOR14157-25G APOSOR14157-5G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Smeltpunt: 150…154 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03427051
CAS nummer: 153624-46-5