4-Isoquinolineboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14158-1G OR14158-5G
APOSOR14158-1GEA 101 EUR
APOSOR14158-1G APOSOR14158-5G
4-Isoquinolineboronic acid 96%
4-Isoquinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03412093
CAS nummer: 192182-56-2