3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14187-25G OR14187-5G
APOSOR14187-25GEA 893 EUR
APOSOR14187-25G APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Formule: C₁₁H₇NO₄
Smeltpunt: 170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00759392
CAS nummer: 49711-55-9