5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14189-1G OR14189-5G
APOSOR14189-1GEA 58.4 EUR
APOSOR14189-1G APOSOR14189-5G
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₂
MW: 312.37 g/mol
Smeltpunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200970
CAS nummer: 23470-43-1