tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 22 EUR
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Smeltpunt: 77…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094733
CAS nummer: 116574-71-1