1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14203-1G OR14203-250MG
APOSOR14203-1GEA 49.7 EUR
APOSOR14203-1G APOSOR14203-250MG
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₁ClN₂O
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200974
CAS nummer: 886361-80-4