2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydrazinyl-1H-benzo[d]imidazole
OR14212-1G OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA 22 EUR
APOSOR14212-1G APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formule: C₇H₈N₄
Smeltpunt: 224…225 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00513603
CAS nummer: 15108-18-6