2-Iodo-p-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14214-5G OR14214-1G OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA 29.2 EUR
APOSOR14214-5G APOSOR14214-1G APOSOR14214-25G
2-Iodo-p-toluidine
2-Iodo-p-toluidine
Formule: C₇H₈IN
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407391
CAS nummer: 29289-13-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II