Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14226-1G OR14226-5G
APOSOR14226-1GEA 54.1 EUR
APOSOR14226-1G APOSOR14226-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Smeltpunt: 147…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200984
CAS nummer: 136117-69-6