2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 117 EUR
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200963
CAS nummer: 875851-66-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable