Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14254-5G OR14254-10G OR14254-1G
APOSOR14254-5GEA 67.2 EUR
APOSOR14254-5G APOSOR14254-10G APOSOR14254-1G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
Formule: C₆H₉ClO₂
Kookpunt: 50…52 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200863
CAS nummer: 40191-32-0
UN: 3265
ADR: 8,II