1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR14256-1G OR14256-5G OR14256-25G
APOSOR14256-1GEA 68.7 EUR
APOSOR14256-1G APOSOR14256-5G APOSOR14256-25G
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Formule: C₁₄H₁₈BNO₅
Smeltpunt: 102…108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039006
CAS nummer: 290331-71-4