N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14259-1G OR14259-5G OR14259-100MG
APOSOR14259-1GEA 146 EUR
APOSOR14259-1G APOSOR14259-5G APOSOR14259-100MG
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
Formule: C₈H₉NO₃S
Smeltpunt: 146…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03198179
CAS nummer: 55512-05-5