Dess-Martin periodinane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
OR14263-25G OR14263-100G OR14263-250G
APOSOR14263-25GEA 29.2 EUR
APOSOR14263-25G APOSOR14263-100G APOSOR14263-250G
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Formule: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424.15 g/mol
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00130127
CAS nummer: 87413-09-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III