5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14269-1G OR14269-25G OR14269-5G
APOSOR14269-1GEA 0 EUR
APOSOR14269-1G APOSOR14269-25G APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈BrN₃
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00558911
CAS nummer: 78583-82-1