5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14296-1G OR14296-500MG
APOSOR14296-1GEA 117 EUR
APOSOR14296-1G APOSOR14296-500MG
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂
MW: 255.28 g/mol
Smeltpunt: 221…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411615
CAS nummer: 886361-84-8