4-Bromoisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 33.7 EUR
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromoisoquinoline
4-Bromoisoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Kookpunt: 280…285 °C
Smeltpunt: 40…43 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006904
CAS nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8