2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14321-250G OR14321-500G OR14321-1KG
APOSOR14321-250GEA 106 EUR
APOSOR14321-250G APOSOR14321-500G APOSOR14321-1KG
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Formule: C₈Cl₂N₂O₂
Smeltpunt: 210…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001593
CAS nummer: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III