5-Quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14331-5G OR14331-10G OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA 58.4 EUR
APOSOR14331-5G APOSOR14331-10G APOSOR14331-25G
5-Quinolinol 98%
5-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 223…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006792
CAS nummer: 578-67-6
EINECS: 209-428-4