6-Quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14332-100G OR14332-25G OR14332-5G
APOSOR14332-100GEA 169 EUR
APOSOR14332-100G APOSOR14332-25G APOSOR14332-5G
6-Quinolinol
6-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 188…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047611
CAS nummer: 580-16-5
EINECS: 209-454-6