Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 24.9 EUR
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₄H₃NOS
Kookpunt: 61…63 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00142924
CAS nummer: 10200-59-6