2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14345-100MG OR14345-1G OR14345-250MG
APOSOR14345-100MGEA 22 EUR
APOSOR14345-100MG APOSOR14345-1G APOSOR14345-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
Smeltpunt: 232…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03011595
CAS nummer: 23000-14-8