tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14352-1G OR14352-25G OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA 26.3 EUR
APOSOR14352-1G APOSOR14352-25G APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411553
CAS nummer: 123986-64-1