7-Bromoisatin 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14358-25G OR14358-5G OR14358-100G
APOSOR14358-25GEA 99.3 EUR
APOSOR14358-25G APOSOR14358-5G APOSOR14358-100G
7-Bromoisatin 95%
7-Bromoisatin
Formule: C₈H₄BrNO₂
Smeltpunt: 191…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00774354
CAS nummer: 20780-74-9