2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 46.8 EUR
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128308
CAS nummer: 33265-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III