2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 146 EUR
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₃NO₃
MW: 279.3 g/mol
Smeltpunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160581
CAS nummer: 4364-02-7