Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1439-10G OR1439-1G OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA 900 EUR
APOSOR1439-10G APOSOR1439-1G APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00731259
CAS nummer: 129414-26-2