6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 0 EUR
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltpunt: 289…291 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067843
CAS nummer: 175135-86-1