3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 43.8 EUR
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₄
Smeltpunt: 234 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017682
CAS nummer: 6889-78-7