5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
OR14403-1G OR14403-250MG
APOSOR14403-1GEA 67.2 EUR
APOSOR14403-1G APOSOR14403-250MG
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318164
CAS nummer: 24994-04-5