7-Methoxyindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 57 EUR
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Methoxyindole 98%
7-Methoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 108…110 °C/0,3mmHg
Dichtheid: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047203
CAS nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1