Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR1442-1G OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA 117 EUR
APOSOR1442-1G APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formule: C₈H₇NO₂S
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797484
CAS nummer: 82782-85-2