2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14426-25G OR14426-5G
APOSOR14426-25GEA 301 EUR
APOSOR14426-25G APOSOR14426-5G
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₄H₇N₃S₂
Smeltpunt: 133…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040401
CAS nummer: 25660-70-2
EINECS: 247-169-9