4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR1443-1G OR1443-5G OR1443-10G
APOSOR1443-1GEA 113 EUR
APOSOR1443-1G APOSOR1443-5G APOSOR1443-10G
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester 95%
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester
Formule: C₈H₇NO₃
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797487
CAS nummer: 77484-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III