1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14436-1G OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA 97.9 EUR
APOSOR14436-1G APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₉NO₄
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075788
CAS nummer: 22106-39-4