2-Methyl-3-furohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-3-furoic hydrazide
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 184 EUR
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Formule: C₆H₈N₂O₂
Smeltpunt: 153…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01330023
CAS nummer: 315672-60-7