4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Dibenzyl-3-thio-4H-1,2,4-triazole
OR14452-250MG OR14452-50MG
APOSOR14452-250MGEA 26.3 EUR
APOSOR14452-250MG APOSOR14452-50MG
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₁₆H₁₅N₃S
MW: 281.38 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00837917
CAS nummer: 83673-68-1