Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14469-10G OR14469-1G OR14469-5G
APOSOR14469-10GEA 900 EUR
APOSOR14469-10G APOSOR14469-1G APOSOR14469-5G
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Formule: C₉H₈Cl₂O₃
Smeltpunt: 74…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017189
CAS nummer: 24295-27-0