4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14472-1G OR14472-250MG
APOSOR14472-1GEA 0 EUR
APOSOR14472-1G APOSOR14472-250MG
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00954911
CAS nummer: 139084-68-7